19-0220
Cloreto de magnésio
CP
Sinônimo(s):
Magnogene
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
Formulário
flakes
disponibilidade
available only in Japan
pf
714 °C (lit.)
densidade
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)