19-2450
Metanol
≥99.8%, for residue analysis, JIS 300
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Metanol, JIS 300, ≥99.8%, for residue analysis
grau
for residue analysis
Agency
JIS 300
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves