15-2330
2-propanol
≥99.0%, SAJ first grade
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-propanol, SAJ first grade, ≥99.0%
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Selecting water-alcohol mixed solvent for synthesis of polydopamine nano-spheres using solubility parameter.: This research highlights the use of 2-propanol as a solvent in the synthesis of polydopamine nanoparticles, optimizing conditions for particle size and uniformity through solubility parameter techniques (Jiang et al., 2014).
- Efficient enantioselective synthesis of (R)-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl] ethanol by Leifsonia xyli CCTCC M 2010241 using isopropanol as co-substrate.: This study demonstrates the use of 2-propanol in the enantioselective synthesis of chiral alcohols, highlighting its role as a co-substrate in biocatalysis (Ouyang et al., 2013).
- Real-time ESI-MS of enzymatic conversion: impact of organic solvents and multiplexing.: The research examines the impact of various organic solvents, including 2-propanol, on enzymatic reactions using real-time electrospray ionization mass spectrometry, offering insights into solvent effects on enzyme kinetics (Scheerle et al., 2012).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?