12-0995
Glutaraldeído
SAJ first grade, 20.0-26.0%
Sinônimo(s):
Dialdeído glutárico, Pentano-1,5-dial
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
20.0-26.0%
dilution
(for analytical testing)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?