09-1755
Ethylene glycol monophenyl ether
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0%
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
pH
7 (23 °C, 10 g/L)
p.e.
247 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?