09-1550
Ethylene glycol
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1,2-Ethanediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
752 °F
Lim. expl.
15.3 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
111 °C