07-2920
Diethylene glycol
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.14 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
442 °F
Lim. expl.
2-12.3 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
5.0-8 (20 °C, 500 g/L)
p.e.
245 °C (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?