Documentos Principais
07-0635
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
for determination of nitrogen
About This Item
Fórmula linear:
AlCuZn
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
ID de substância PubChem:
grau
for determination of nitrogen
forma
powder
composição
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
disponibilidade
available only in Japan
pf
550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
chave InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges