07-0050
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Decalin™
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
4.76 (vs air)
pressão de vapor
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
482 °F
Lim. expl.
0.7-4.9 %, 100 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
189-191 °C (lit.)
pf
−125 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
chave InChI
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?