05-6490
m-Cresol
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.72 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0%
temperatura de autoignição
1036 °F
Lim. expl.
1.06-1.35 %, 150 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
203 °C (lit.)
pf
8-10 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?