05-4930
Ácido cítrico
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?