05-1050
Calcium standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl, 1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
Sinônimo(s):
Calcium chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?