03-4570
1-Butanol
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
n-Butanol, Álcool butílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.55 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
649 °F
Lim. expl.
11.2 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
pb
116-118 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
29 °C