03-4550
Butyl acrylate
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
3.3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
559 °F
Lim. expl.
9.9 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
145 °C (lit.)
densidade
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
chave InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?