03-4450
(±)-1,3-Butanediol
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
1,3-Butylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
741 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
p.e.
203-204 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?