03-2350
Biotina
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
D-Biotina, Bios II, Coenzima R, Vitamina B7, Vitamina H
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
disponibilidade
available only in Japan
cor
white
pf
231-233 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
chave InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?