10102121001
Roche
Adenosine Deaminase (ADA)
from calf intestine
Sinônimo(s):
ADA, Adenosine Deaminase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine intestine
Nível de qualidade
forma
suspension
atividade específica
~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.)
embalagem
pkg of 1 mL (10 mg)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
pH ideal
7.0-7.4
solubilidade
water: miscible
adequação
suitable for chemiluminescence
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
atividade externa
AMP-deaminase <0.01%
AP <0.01% (with pre incubation)
Guanase <0.01%
NP <0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ADA(280712)
Descrição geral
Adenosine deaminase (ADA) is a zinc metalloenzyme.
Aplicação
Adenosine deaminase (ADA) has been used in lipolysis assay along with other reagents.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available