ZLXM0D120
Módulo de eletrodesionização (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 120 L/hr
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
Materiais
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Características
removes remaining ions by electrodeionization
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Elix®
Parâmetros
120 L/hr flow rate
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
O módulo de eletrodesionização (EDI) Elix® foi projetado para desionizar continuamente a água após osmose reversa (OR). O módulo Elix® auxilia no fornecimento de água pura de qualidade superior de forma consistente e confiável, sem nenhuma manutenção, com uma taxa de vazão de 120 l/h.
Aplicação
A água tipo 2 produzida após tratamento por OR seguido de EDI atende às necessidades de muitas aplicações laboratoriais gerais (p. ex., preparo de amostras, tampões e reagentes; enxágue de vidraria) e de abastecimento para equipamentos e instrumentos (p. ex., autoclaves, lavadoras de louça, câmaras de teste de estabilidade e intemperismo, analisadores clínicos e dispositivos de coloração de lâminas, geradores de hidrogênio e sistemas de água ultrapura).
Características e benefícios
- Peça sobressalente original para o módulo de EDI Elix® - ZLXM0D120.
- Contém resinas de troca iônica de leito misto.
- Remove de forma eficiente os íons remanescentes da água purificada por OR para produzir água pura de qualidade constante, independentemente da qualidade da água de alimentação (condutividade, níveis de CO2) ou do desempenho do cartucho de OR.
- Elimina a necessidade de procedimentos perigosos de regeneração química, troca de resinas caras, troca de cartuchos de DI ou adição de abrandadores.
- Reduz o tempo de manutenção, assegurando custos operacionais baixos e previsíveis.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany