Documentos Principais
ZFTPS4200
Milli-Q
Sensor de nível
For use with Milli-Q® HX systems, Differential pressure sensor for accurate level measurement
Sinônimo(s):
Sensor de nível 26Y 4-20mA TC
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
4 - 20 mA (Current output)
Materiais
316L stainless steel
polyoxymethylene (Protection cap )
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
pressure range at 100 mbar (10 bar)
temp. range at 20 - 100 °C
P × C
17 mm × 5 m , Cable
compatibilidade
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
Os transmissores da série Y têm um erro de temperatura extremamente pequeno. Isso é alcançado usando compensação digital em um caminho de sinal totalmente analógico. Um modelo matemático para o zero de TC (coeficiente térmico) e ganho de TC com qualquer ordem pode ser determinado no processo de calibração e armazenado no transmissor com uma resolução de 1,5 K. A precisão do produto final depende essencialmente da quantidade de testes e da linearidade da célula de medição.
Com a Série 26Y, a célula de medição de silício monocristalino é protegida de forma confiável do meio de medição por um diafragma de aço inoxidável. O próprio diafragma de aço é protegido contra influências mecânicas por uma tampa de plástico e possui características de desempenho excepcionais em termos de precisão e estabilidade devido ao seu grande diâmetro de 17 mm.
Características e benefícios
  • Estabilidade de longo prazo extremamente precisa e excelente, sem histerese de pressão.
  • Proteção integrada contra inversão de polaridade e sobretensão.
  • Classe de proteção: IP68.
  • Estrutura compacta e robusta feita de aço inoxidável.
  • Intervalos de pressão de 100 mbar a 10 bar (corresponde a uma coluna de água de 1 m a 100 m).
  • Saída de corrente: 4–20 mA (tecnologia de 2 fios).
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany