Documentos Principais
TANK5P200
Milli-Q
Sistema de armazenamento e distribuição
200 L storage tank (230 V) for Elix® and RiOs systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
230 V, 50-60 Hz
230 V
Materiais
polyethylene reservoir
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
A × L × P
102 cm (40.2 in.) × 60 cm × 70 cm (27.6 in.)
capacidade
200 L
volume
200 L
200000 mL
compatibilidade
for use with Elix®
for use with RiOs
Descrição geral
Essa unidade SDS com capacidade de 200 l armazena água pura em um reservatório compacto, oferece proteção eficaz contra contaminantes transportados pelo ar e distribui a água armazenada sob pressão por meio de um circuito de distribuição externo.
Esse reservatório armazena água pura produzida pelos sistemas de purificação de água Milli-Q®.
Aplicação
Uma solução ideal de armazenamento e distribuição de água pura.
Características e benefícios
  • O reservatório de polietileno permite a liberação mínima de componentes orgânicos.
  • Dispositivo de transbordamento sanitário embutido, opções de filtração de ventilação e uma tampa hermeticamente selada para proteger contra contaminantes transportados pelo ar.
  • Um módulo de sanitização automática UV (ASM) opcional inibe o crescimento de bactérias e a formação de biofilme nas paredes internas do reservatório. Os sistemas de purificação de água
  • Milli-Q® fornecem controle completo da bomba de distribuição e do ASM.
  • Os sistemas de água se comunicam diretamente com o sensor de nível de água SDS integrado para manter automaticamente o reservatório cheio.
  • A vazão de distribuição é de até 40 l/min.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany