Key Documents
YY2214265
Millipore
O-ring, 2-251, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
silicone O-ring
Nível de qualidade
Diâmetro
14.2 cm
compatibilidade
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Accessories for filter holders for sample preparation.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13