Documentos Principais
XX6700034
Millipore
Tubo de PVC de 3 metros com diâmetro interno de 9,5 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC tubing
Nível de qualidade
Parâmetros
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
D.I.
9.5 mm (0.375 in.)
Comprimento
3 m (10 ft)
305 cm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os suportes de filtro em linha são normalmente utilizados para ultralimpeza de líquidos ou gases em linha por filtração a vácuo. Basta abrir a armação para trocar o filtro sem precisar mexer no encanamento conectado.
Características e benefícios:
•Conexões de mangueira macho faseadas em ambas as extremidades para fácil instalação
•Botões manuais grandes e fáceis de segurar
Número do catálogo e descrição
XX4304700 Suporte de filtro em linha de 47 mm
Peças sobressalentes
XX1104715 Tela de suporte, 47 mm, polipropileno
XX4304701 Anel de vedação do tipo O-ring (2-131), silicone
XX4304704 Adaptador de mangueira, rosca com NPTF de 1/4 de pol. para D.I de 5/16 de pol., polipropileno
XX4304705 Botões manuais
Acessórios
XX4304702 Anel de vedação do tipo O-ring, (2-131), fluoroelastômero
XX4304707 Tela de suporte de aço inoxidável, 47 mm
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros com diâmetro interno de 9,5 mm
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Nota de preparo
Método de esterilização
Não autoclavável
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
Conteúdo relacionado
The EZ-Stream® vacuum filtration pump is designed for microbiology analysis and to discard unwanted filtered liquid directly in the waste