XX42P0L62
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
25.4 cm (10 in.)
Comprimento
22.2 cm (8.75 in.)
Largura
38 cm
peso
24 kg
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany