Documentos Principais
XX42P0B68
Millipore
Standard Manifold Bottom
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiais
acrylic
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
25.4 cm (10 in.)
Comprimento
27.9 cm
Largura
19 cm
peso
24 kg
Categorias relacionadas
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany