About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
clear device
esterilidade
non-sterile
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
For general filtration applications and filtration of samples for particulate or biological contamination analysis
Aplicação
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing , Water Monitoring