Key Documents
XX1004702
Millipore
Base for 47 mm glass/filter holder
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiais
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
Comprimento
10.2 cm
Diâmetro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
REMOVE FROM SCOPE
Aplicação
Accessories for filter holders for sample preparation.