Key Documents
UFSC40001
Célula agitada de 400 ml Amicon®
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinônimo(s):
Célula agitada Amicon
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
Materiais
Nylon assembly (cap and tube fitting)
Nylon stand (retaining)
Tygon® tube (filtrate)
anodized aluminum stand (retaining)
polyacetal assembly (stirring)
polyethylene tube (pressure)
polysulfone assembly (stirring)
polysulfone holder (cylinder & membrane)
silicone O-ring
Nível de qualidade
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon®
Parâmetros
400 mL process volume
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altura
18.7 cm (7.4 in.)
diâmetro do filtro
76 mm
área de filtração
41.8 cm2
Condições de expedição
ambient
Aplicação
O modelo de células agitadas Amicon permite altas taxas de vazão com soluções de concentração de até 10% de macrossoluto. A mesma unidade é capaz de concentração rápida ou remoção do sal seguida de concentração.
Princípio
Pressão
Ligação
Substitui: 5124
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.