Documentos Principais
UFC8030
Millipore
Filtro para centrífuga Amicon® Ultra, 30 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Sinônimo(s):
Concentrador centrífugo, valor de corte de peso molecular (MWCO) 30 kDa, volume de amostra de 4 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
4 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
124 mm (4.88 in.)
Diâmetro
17.3 mm
área de filtração
3 cm2
volume
4 mL
volume de trabalho
4 mL
tamanho de poro
30 kDa MWCO
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Dispositivos de centrifugação de 4 ml Amicon® Ultra com filtros de limite de peso molecular de 30.000 daltons Ultracel® oferecem ultrafiltração rápida e retenção confiável de macromoléculas. Por exemplo, a ovalbumina (45 kDa) em uma concentração inicial de 1 mg/ml é retida a >90%.
O seu design vertical e a área de superfície da membrana disponível proporcionam um processamento rápido da amostra, alta recuperação da amostra (tipicamente superior a 90% da solução de partida diluída) e capacidade de concentração de até 80 vezes. A polarização do soluto e subsequente incrustação da membrana são minimizadas pelo design vertical e a parada total física no dispositivo de filtro evita a centrifugação até o ressecamento e a possível perda de amostra.
O concentrado é coletado do reservatório de amostra do dispositivo do filtro usando uma pipeta, enquanto o ultrafiltrado é coletado no tubo de centrífuga fornecido. O dispositivo pode ser centrifugado com rotores oscilantes ou rotores de ângulo fixo. Com seu design de membrana vertical e a parada total física, os filtros de 15 ml Amicon® Ultra oferecem a maior recuperação com tempos curtos de centrifugação.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Ultrafiltração com membranas Ultracel® de limite de peso molecular de 30.000 daltons.
  • Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos ou microrganismos.
  • Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares e remoção de proteínas antes de HPLC.
  • Concentração de proteínas diluídas ou pré-purificadas a partir de eluentes de colunas.
  • Dessalinização, troca de tampão e diálise de proteínas.
  • Exclusão por tamanho e fracionamento de proteínas.
Características e benefícios
  • A membrana de celulose regenerada Ultracel® com valor de corte de peso molecular nominal (NMWCO) de 30 kDa oferece uma recuperação de retentado de mais de 90%.
  • A membrana vertical reduz a polarização da concentração para tempos de centrifugação ultrarrápidos (de apenas 5 minutos).
  • A membrana termosselada minimiza o teor de extraíveis a jusante (downstream).
  • Testada 100% quanto à integridade para um desempenho confiável.
  • Monitoramento conveniente de amostras com armação translúcida e gradações de volume.
  • Acesso direto à amostra pelo pipetador elimina a etapa de processamento para recuperar o concentrado.
  • Altos fatores de concentração de 80-100×.
forma física
Identificação por cor: Transparente com tampa rosa
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.
Protocolos
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Conteúdo relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.