UFC40SV25
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 5.0 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinônimo(s):
Centrifuge filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
fabricante/nome comercial
Ultrafree®
Parâmetros
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
77 mm
Diâmetro
16.3 mm
área de filtração
0.8 cm2
volume de trabalho
5 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation