Documentos Principais
TW-10X5ML-B
Millipore
Anti-C (clone MS-273), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
clone
MS-273, monoclonal
embalagem
pkg of 10 × 5 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotipo
IgM
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicação
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informações legais
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1