Key Documents
SYMBDSH01
Millipore
Bandeja de drenagem para suporte de 2 recipientes Steritest®symbio, bomba LFH
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinônimo(s):
Suporte de recipiente
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Materiais
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
fabricante/nome comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio pump
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bandeja de drenagem para suporte Steritest® Symbio inclui o suporte de recipientes e conector rápido de aço inoxidável projetados para a bomba LFH de 2 recipientes.
Aplicação
Acessórios para agilizar seu fluxo de trabalho e aumentar a segurança durante os testes de esterilidade.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany