Documentos
SX0420
Supelco
Cloreto de sódio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-598-3
NACRES:
NA.21
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
200
300
pressão de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
Ensaio
≥99.0% (silver nitrate titration)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
1461 °C/1013 hPa
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
358 g/L
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
traços de cátion
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (argentometric)99.0% minBarium (Ba)Passes test (about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxPotassium (K)0.005% maxSulfate (SO4)0.004% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-9.0
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Cloreto de sódio for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43832
Cloreto de sódio
Cloreto de sódio volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Supelco
1.02406
Cloreto de sódio
Cloreto de sódio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Cloreto de sódio