Documentos Principais
SX0206A
Supelco
Nitrato de prata
0.10N
Sinônimo(s):
Silver nitrate solution, normality
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
51473502
Agency
traceable to NIST
pH
4-5 (20 °C in H2O)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Silver nitrate solution (0.10N)
SX0206A-2 500ml Glass Bottle
Especificações
Tolerance: ±0.0001N
Nota de análise
Color Limit: "10 max."
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3