SV06A25NB6
Multimedia Durapore® 0.5/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.5/0.22 μm
Sinônimo(s):
Multimedia Durapore® 0.5 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
OptiScale® 25
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
OptiScale®
Parâmetros
4.0 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
3.9 cm (1.52 in.)
Largura
1.21 in.
Diâmetro
3.1 cm (1.2 in.)
área de filtração
3.5 cm2
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matriz
Multimedia Durapore®
pore size
0.5/0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
conector
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Outras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparo
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Nota de análise
After sterilization and a controlled water flush of 35 mL, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3