ST1680
Anti-FGFR2 Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G3, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGFR2(2263)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Human stomach carcinoma tissue