ST1629
Anti-GNA13 Mouse mAb (6F6-B5)
liquid, clone 6F6-B5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-G Protein α13, Anti-Guanine Nucleotide Binding Protein α13, Anti-Guanine Nucleotide Binding Protein α13, Anti-G Protein α13
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F6-B5, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNA13(10672)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
293T cells
HepG2 cells