05-172-AF488
Anti-IGF-I Antibody, clone Sm1.2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone Sm1.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Insulin-like growth factor I, IGF-I, Mechano growth factor, MGF, Somatomedin-C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Sm1.2, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, rat, mouse, human, fish
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF1(3479)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-172) is shown to be suitable also for Western blotting, immunohistochemistry, immunoprecipitation, and neutralization applications.
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected IGF-I in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2