Key Documents
ST1543
Sigma-Aldrich
Anti-GHR Mouse mAb (3A12)
liquid, clone 3A12, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Growth Hormone Receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A12, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GHR(2690)
Descrição geral
Anti-GHR, mouse monoclonal, clone 3A12, recognizes the GHR protein in HeLa cells. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the GHR protein.
Recognizes the GHR protein in HeLa cells.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 19-119 of human GHR, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (1:50)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)