SAB4200870
Anti-Akkermancia muciniphila antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Formulário
liquid
reatividade de espécies
(Akkermancia muciniphila)
embalagem
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1:500-1:1000 using Akkermansia muciniphila lysate
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
In addition, goring research identified A. muciniphila as a promising potential probiotic that can be administrated for the treatment of diseases such as, colitis, metabolic syndromes, immune diseases and cancer. However more research is needed to verify the safety of oral administration of A. muciniphila in humans.3
Especificidade
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)