SLM-246
Minimum Essential Medium Eagle/F12 complete medium
MEM/F-12 1:1 mixture, with non-essential amino acids, ʟ-glutamine and 10% US origin FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EMEM, MEM
About This Item
Produtos recomendados
product name
MEM / F12 Complete Medium, with NEAA, 2mM L-Glut and 10% FBS, 1:1 mixture of MEM medium and Ham′s F12 medium with NEAA, 2mM L-glutamine and 10% U.S. origin FBS
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Categorias relacionadas
Qualidade
Osmolality= 281-312
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/Red Clear Liquid
Cell Line Tested= SH-SY5Y Human Neuroblast
Exoneração de responsabilidade
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1