Documentos Principais
SF01F1001
Millipore
SUS Filter Powder Sintering
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinônimo(s):
SUS Filter Powder Sintering 1μm Code F 10 in.
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiais
PTFE seal
stainless steel
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SUS Filter
disponibilidade
available only in Japan
Parâmetros
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
tamanho de poro
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Características e benefícios
Format: Single Layer
Nota de preparo
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable