SC1002
Anti-Sox2 Mouse mAb (245610)
lyophilized, clone 245610, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
245610, monoclonal
Formulário
lyophilized
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Sox2(20674)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (10 µg/ml; see comments)
Flow Cytometry (see comments)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
NTERA-2 cells
Outras notas
Graham, V., et al. 2003.Neuron39, 749.
Stevanovic, M. 2003.Mol. Biol. Rep.30, 127.
Kishi, M., et al. 2000.Development127, 791.
Uwanogho, D., et al. 1995.Mech. Dev.49, 23.
Yuan, H., et al. 1995.Genes Dev.9, 2635.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1