SA202
Estreptavidina, conjugada com peroxidase
1 mL Streptavidin, Peroxidase Conjugated for ELISA, Western Blotting & IHC.
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
Produtos recomendados
conjugado
peroxidase conjugate
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
Aplicação
1 ml de estreptavidina, conjugada com peroxidase para ELISA, western blot e IHQ.
DILUIÇÃO DE TRABALHO
A diluição de trabalho final depende das condições específicas do ensaio. No entanto, bons resultados podem ser esperados com diluições nos seguintes intervalos:
ELISA: 1/500 a 1/10.000
Imuno-histoquímica: 1/40 a 1/1.000
A diluição de trabalho final depende das condições específicas do ensaio. No entanto, bons resultados podem ser esperados com diluições nos seguintes intervalos:
ELISA: 1/500 a 1/10.000
Imuno-histoquímica: 1/40 a 1/1.000
forma física
O conjugado é fornecido em solução salina tamponada com fosfato, pH 7,2, com albumina sérica bovina 0,5% (p/v) e glicerol 10% (p/p) como estabilizantes, além do conservante adicionado.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha entre +2 e +8 °C por até 6 meses.
OBSERVAÇÃO: Não dilua em tampões contendo azida sódica, pois ela inibe a peroxidase.
OBSERVAÇÃO: Não dilua em tampões contendo azida sódica, pois ela inibe a peroxidase.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2