RU5500
Rabies Detection Reagent - Direct Fluorescence Assay
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
103.7 & 502.2, monoclonal
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 5 mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
This mouse monoclonal antibody blend to Rabies, Cat. No. RU5500 is conjugated to FITC and tested for use in Immunofluorescence for the detection of Rabies.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2