RTTP01300
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 1,2 μm
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore™
Millipore
Parâmetros
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diâmetro do filtro
13 mm
espessura
24 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamanho de poro
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Atenção
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13