Documentos Principais
PX0427
Supelco
Petroleum Ether BP 65-100°C
Reagent
Sinônimo(s):
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Ligroine, Petroleum benzin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
232-453-7
Nível de qualidade
Formulário
liquid
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
p.e.
60-90 °C
temperatura de transição
flash point -7 °C
densidade
0.73 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Reagent
Nota de análise
AcidTo pass testAppearanceTo pass testBoiling range60-90°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxHeavy oils and fatsTo pass testOdorTo pass testSulfur compounds (Doctor test)Negative
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup