Documentos Principais
PX0398
Supelco
Ácido perclórico
OmniTrace Ultra
Sinônimo(s):
PCA
About This Item
Fórmula linear:
HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Ensaio
70%
forma
liquid
concentração
≥70-90% in perchloric acid
pH
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
pb
198.7 °C/1013 hPa
pf
-18 °C
solubilidade
soluble (Water: Soluble)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1