Key Documents
PLTK15005
Millipore
Filtro de membrana de celulose regenerada, 30 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 150 mm
Sinônimo(s):
Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
JA.14
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
150 mm
área de filtração
177 cm2
matriz
Ultracel®
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW has been used:
  • in cell-material interaction studies
  • as a modified fouling index-ultrafiltration (MFI-UF) test membrane to study the effect of silica concentration on the MFI-UF
  • in the feed fouling monitor (FFM) experiments to capture the model foulants
Informações legais
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1