Documentos Principais
PLHK04710
Millipore
Filtro de membrana de celulose regenerada, 100 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 47 mm
Sinônimo(s):
Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
17.3 cm2
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
100 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Informações legais
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1