MPE300025
Microcon® Centrifugal Filters
MWCO 300 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Sinônimo(s):
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Microcon®
Características
holdup volume> 10 μL
Parâmetros
0.5 mL sample volume
Comprimento
4.5 cm (1.8 in.)
Diâmetro
12.3 mm
área de filtração
0.32 cm2
tamanho de poro
300 kDa MWCO
Descrição geral
Simply and efficiently concentrate and desalt solutions of any macromolecule, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.
With the Biomax membrane, Microcon® filters offer:
- Reverse spin to maximize recovery, even in the smallest samples
- Convenient storage of filtrate or concentrated sample in standard microfuge tube
- Concentration factors up to 100X
Sample applications:
- Plant
Aplicação
Características e benefícios
- High recovery for small volumes with reverse spin (concentration factor less than 20X)
- Biomax membrane
- Fast processing
forma física
Informações legais